Learn More
Buerkle™ Drop-boy Dropping Bottles
Code produit. p-8001977 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10438831
Marque: Buerkle™ 03070010
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Use Buerkle™ Drop-boy Dropping Bottles for accurate, reliable and repeatable dispensing of reagents.
  • HDPE
  • Drop dispenser and separate screw cap
  • Closure included
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 10 ml
Comprend Drop dispenser and separate screw cap
Matériau HDPE
Closure Included Oui
Hauteur (métrique) 50 mm
Diamètre (métrique) 24 mm
Type de bouchon Screw Cap