Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoir compte-goutte de forme conique avec bouchon en verre
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
500 ml
1 000 ml
2 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Forme conique avec prise NS et cône NS
- Bouchon en verre solide, avec dispositif de fixation à vis
- Avec étiquette de marquage, sans échelle
- Verre borosilicaté
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Porosité | 2,5 mm |
| Longueur (métrique) globale | 100 mm |