Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoir compte-goutte de forme conique avec bouchon en PTFE
Code produit. p-7116294
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
1 000 ml
2 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11886184
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 04473702
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre borosilicaté. Les entonnoirs compte-gouttes Lenz Laborglasinstrumente™ de forme conique avec bouchon en PTFE sont utilisés pour transférer des fluides. L’entonnoir est équipé d’un robinet d’arrêt qui permet de contrôler le débit.
  • Forme conique avec manchon NS et noyau NS
  • Avec bouchon en PTFE
  • Avec protection de soupape filetée
  • Verre borosilicaté
Spécification
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau Verre borosilicaté
Porosité Alésage de 2,5 mm
Matériau du bouchon PTFE