Learn More
asecos™ Rayonnage avec bac de rétention de PE
Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Poids (métrique):
42 kg
49 kg
76 kg
97 kg
Conditionnement:
1 pièce
Description
- pour le stockage d’acides, bases et d’autres produits chimiques
- Remplissage sécurisé grâce à un bac de rétention faisant saillie
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 15.9 gal. |
| Capacité (métrique) | 60 L |
| Matériau | Acier |
| Type | Drum Rack |
| Longueur (impériale) | 2972 in. |
| Longueur (métrique) | 755.00 mm |
| Largeur (impériale) | 29.72 in. |
| Largeur (métrique) | 755.00 mm |
| Hauteur (impériale) | 61.81 in. |
| Hauteur (métrique) | 1570.00 mm |
| Afficher plus |