Learn More
asecos™ Rayonnage avec bac de rétention de acier
Code produit. 17806426 Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Poids (métrique):
66 kg
73 kg
118 kg
139 kg
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17806426
Marque: asecos™ 13246
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour un remplissage et stockage sûr de substances dangereuses présentant un risque de pollution de toutes les classes de risque
  • pour le stockage d’huiles, peintures et vernis
  • Remplissage sécurisé grâce à un bac de rétention faisant saillie
Spécification
Capacité (impériale) 54.2 gal.
Capacité (métrique) 205 L
Matériau Acier
Type Drum Rack
Longueur (impériale) 52.36 in.
Longueur (métrique) 1330.00 mm
Largeur (impériale) 52.36 in.
Largeur (métrique) 1330.00 mm
Hauteur (impériale) 61.81 in.
Hauteur (métrique) 1570.00 mm
Profondeur (impériale) 32.09 in.
Profondeur (métrique) 815.00 mm
Poids (impériale) 306.44 lb.
Poids (métrique) 139 kg