Learn More
Drummond™ Contrôleur de pipette portatif d’origine Pipet-Aid™
Code produit. p-46931 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Tension:
220 V
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11714819
Marque: Drummond™ 0789732
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Alternative pratique au pipetage à col en laboratoire.
  • Un mécanisme de contrôle du volume facile à utiliser permet une prise et une distribution précises des liquides
  • Le clapet anti-retour protège contre la pénétration accidentelle de liquide dans la poignée
  • Peut être utilisé avec des pipettes en verre ou en plastique
  • Composants autoclavables
Informations sur la commande
Pour connaître les pièces de rechange disponibles, contactez le service client Fisher Scientific.
Certifications
CE, version Euro
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Type Poire / distributeur portatifs
À utiliser avec (application) Pipetage en laboratoire
À utiliser avec (équipement) Pipettes en verre ou en plastique
Comprend Contrôleur de pipette, embout TC
Tension 220 V