Learn More
Bel Art™ Armoires à dessiccation empilables Dry-Keeper™
Code produit. p-32756 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Capacité:
13 bidons
6 bidons
Longueur (métrique):
22,3 cm
25,4 cm
Largeur (métrique):
20 cm
25,4 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11347200
Marque: Bel Art™ H420530001
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Armoires à dessiccation compactes empilables
Armoires à dessiccation compactes empilables
  • Les armoires de stockage en PS résistant aux chocs protègent le contenu de l’humidité
  • La porte, qui se tire vers le bas, se glisse dans le compartiment inférieur en dessous de l’armoire
  • Cinq armoires peuvent être empilées pour une utilisation optimale de l’espace de stockage sec
Armoire à dessiccation empilable de petite taille
  • Transparente pour une bonne visualisation du contenu
  • Cuve de gel de silice dessiccant prête à l’emploi incluse
  • Fermeture sécurisée de la porte grâce à deux loquets à rouleaux
  • Volume intérieur : 0,14 ft3
  • Dimensions (L x l x H) : 8,25 x 8,88 x 6,75 po (21 x 22 x 17 cm)
Armoire à dessiccation empilable de taille moyenne
  • La teinte fumée protège les contenus photosensibles
  • Deux étagères perforées ajustables peuvent être réglées à 4 hauteurs différentes
  • Inclut un petit plateau de dessiccation
  • Fermeture sécurisée de la porte grâce à un loquet à rouleaux
  • Volume intérieur : 0,35 ft3
  • Dimensions (L x l x H) : 10 x 10 x 10 po (25 x 25 x 25 cm)
Spécification
Couleur Transparent
Modèle d’armoire Vertical (Stacking)
Matériau Polystyrène
Type de produit Desiccator
Modèle de porte Rabattable vers le bas avec joint
À utiliser avec (application) Protège le contenu de l’humidité, à utiliser avec les cartouches de dessiccant ou les boîtes de dessiccation Scienceware™
Capacité 13 bidons
Comprend Petit plateau de dessiccation, teinte fumée, deux loquets à rouleaux
Nbre d’étagères 2 perforés
Volume (impérial) 0,35 ft3
Dimensions (L x l) 25,4 x 25,4 cm (10 x 10 in)
Longueur (impériale) 10 po
Longueur (métrique) 25,4 cm
Largeur (impériale) 10 po
Largeur (métrique) 25,4 cm
Hauteur (impériale) 10 in
Hauteur (métrique) 25,4 cm