Learn More
Taylor Wharton DRY SHIPPER CXR500 7,7L
Marque: Taylor Wharton CXR5000
746.48 EUR valable jusqu'au 2026-01-16
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24103" pour bénéficier de cette offre.
DRY SHIPPER CXR500 7,7L