Learn More
BINDER™ Classic.Line de série ED - Chambres de séchage et de chauffage à convection naturelle
Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
23 l
400 L
Uniformité:
2,5°C
3°C
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Conditions de séchage uniforme grâce à la technologie APT.line™
- Conditions de test identiques à l’intérieur de la chambre indépendamment de la taille et de la quantité d’échantillons
- L’exceptionnelle isolation thermique permet de réduire les coûts d’exploitation
- Plage de températures : température ambiante plus 5 à 300°C
- Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
- Convection naturelle
- Clapet d’évacuation d’air réglable
- Commande avec fonctions de minuteur
- 2 racks chromés
- Dispositif de sécurité indépendant à température réglable de classe 2 (DIN 12880) avec alarme visuelle
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | ASTM D5374, DIN 12880 |
| Description | ED023-230 V, standard, Classic.Line, série ED - Chambres de séchage et de chauffage à convection naturelle, 20 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz |
| Capacité (métrique) | 23 l |
| max. (métrique) | 5°C à 300°C |
| Type | Étuve de séchage |
| Affichage | LED |
| Modèle | ED023-230 V |
| Nbre d’étagères | 2 (de série), 4 (maximum) |
| Ports | 10/30/50/100 mm |
| Fonctions de sécurité | Technologie de contrôleur PID entièrement numérique, conviviale et facile à utiliser |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction