Learn More
Labconco™ Train de séchage pour boîte à gants à atmosphère contrôlée
Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Boîte à gants à atmosphère contrôlée Labconco
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Train de séchage avec deux colonnes à tamis moléculaire
- Pour les boîtes à gants à atmosphère contrôlée
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Boîte à gants à atmosphère contrôlée Labconco |
| Poids (impériale) | 17 lb |
| Poids (métrique) | 7,7 kg |
| Description | Deux colonnes |
| Type de produit | Accessoire pour boîte à gants |
| Tension | 230 V |
| Alimentation électrique | 230 V, 50/60 Hz, 1,55 A |
| À utiliser avec (application) | Applications à atmosphère contrôlée |
| Fréquence | 50/60 Hz |