Learn More
IKA™ Accessoire pour tube DS 5
Code produit. 14891451 Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Capacité:
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 14891451
Marque: IKA™ 0004524400
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Spécification
Capacité 50 ml
Capacité de tube 50 ml
Type de produit Accessoire pour tube DS 5
Diamètre (métrique) 28 mm