Learn More
Thermo Scientific™ DSS (subérate de disuccinimidyle), format No-Weigh™
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
50 mg
8 x 2°mg
10 x 2 mg
1 g
Conditionnement:
10 pièces
1g
50mg
8 pièces
Description
Le DSS Thermo Scientific™ Pierce, également appelé subérate de disuccinimidyl, est un agent de réticulation perméable à la membrane et non clivable qui contient un ester de N-hydroxysuccinimide (NHS) réactif aux amines à chaque extrémité d’un bras d’espaceur de 8 carbones.
Points clés :
- Réticulation des protéines de surface avant la lyse des cellules et l’immunoprécipitation
- “Fixez” les interactions protéiques pour permettre l’identification des interactions fiables ou transitoires des protéines
- Procédez à une réticulation protéique pour créer des bioconjugués par le biais de réactions à étape unique
- Anticorps dirigés contre la protéine A ou l’agarose G.
- Immobilisez les protéines sur les surfaces recouvertes d’amines
Spécification
Spécification
| Réactivité chimique | Amine-à-Amine |
| Cleavable | No |
| Description | DSS Pierce |
| Formule | Subérate de disuccinimidyle ; solide en poudre |
| Perméable à la membrane | Oui |
| Poids moléculaire | 368.34 |
| Pégylé | No |
| Suffisant pour | 43 ml de solution de réaction type 1X (1 mM) (totale), ou 8 utilisations séparées |
| Longueur du bras espaceur | 11.4 Å |
| Quantité | 8 x 2°mg |
| Afficher plus |