Learn More
KGW Isotherm™ Flacons Dewar en acier inox DSS
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 000 ml
2000mL
3 000 ml
Hauteur (métrique):
178 mm
190 mm
225 mm
305 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Le couvercle est vendu séparément ; voir les couvercles KGW Isotherm (10166941).
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Utilisé pour stocker et transporter de l’azote liquide (LN2), de la glace carbonique (CO2) et d’autres fluides refroidisseurs |
| Hauteur (métrique) | 225 mm |
| Capacité (métrique) | 1 000 ml |
| Diamètre (métrique) interne | 85 mm |
| Matériau | Acier inoxydable DSS |