Learn More
Invitrogen™ DTNB; Ellman's Reagent, 5,5'-Dithiobis-(2-Nitrobenzoic Acid)
Code produit. 11594726
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
Code produit. 11594726
Marque: Invitrogen™ D8451
DTNB ; réactif d’Ellman, 5,5’-dithiobis-(acide 2-nitrobenzoïque)
Le DTNB ou réactif d’Elman peut être utilisé pour quantifier les thiols dans les protéines, les cellules et le plasma par des mesures d’absorption. Il forme facilement un disulfure mélangé avec des thiols, libérant l’acide chromophore 5-merapto-2-nitrobenzoïque (absorption maximale de 410 nm). Seuls les thiols protéiques accessibles à ce réactif hydrosoluble sont modifiés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Réactif d’Elman
Quantité 10 g