Learn More
Invitrogen™ Dual-Light™ Luciferase & β-Galactosidase Reporter Gene Assay System
Description
Includes
Substrat enzymatique, solution de lyse, tampons requis et accélérateur de réaction
- La détection de la luciférase de luciole et βde la -galactosidase dans le même échantillon simplifie la normalisation de l’efficacité de la transfection
- Une large gamme dynamique de dosages de β-galactosidase et de luciférase permet de mesurer précisément les deux enzymes, du femtogramme à la gamme de nanogrammes.
- La sensibilité du dosage est de 100 à 1 000 fois supérieure aux dosages isotopiques/non isotopiques pour la chloramphénicol acétyl transférase (CAT) ou aux dosages colorimétriques/par fluorescence pour la β-galactosidase, ce qui offre une plus grande sensibilité que les technologies de dosage concurrentes
- Un dosage hautement sensible avec une large gamme dynamique permet de détecter des niveaux élevés et bas de rapporteur sans réaliser de nombreuses dilutions d’échantillon
- Le kit de dosage des gènes rapporteurs non radioactif élimine les problèmes d’utilisation de radio-isotopes
- Le dosage peut être effectué en une heure environ, fournissant un délai d’exécution rapide du dosage
Facile à utiliser
Le signal lumineux de chaque réaction enzymatique est mesuré séquentiellement dans un luminomètre avec injecteurs automatiques ou d’autres instruments dans lesquels les mesures d’émission de lumière peuvent être effectuées en peu de temps. Tout d’abord, l’activité enzymatique du rapporteur de luciférase est quantifiée par une réaction de luciférase améliorée. Après une incubation de 30 à 60 minutes et l’ajout d’un accélérateur d’émission de lumière, l’activité enzymatique du rapporteur de β-galactosidase est déterminée avec un substrat Galacton-Plus™. Les deux dosages sont combinés en un seul dosage simple utilisant une seule aliquote d’extrait pour plus de commodité et de précision. L’ensemble du dosage est terminé en moins d’une heure.
Large gamme dynamique
La large gamme dynamique de ce double dosage permet de mesurer avec précision les concentrations de luciférase et de β-galactosidase sur sept ordres de grandeur, du femtogramme à la gamme de nanogrammes. Les dosages de gènes colorimétriques et isotopiques rapporteurs ne peuvent rivaliser avec la gamme dynamique du système Dual-Light. Nous avons formaté ce dosage pour le luminomètre par tube ou pour microplaque, avec capacité d’injection.
Spécifications
- Cellules compatibles : Cellules de mammifères, cellules de levures
- Méthode de détection : Chimiluminescence
- À utiliser avec équipement : Luminomètre (microplaque), luminomètre (à base de tubes)
- Forme : Liquide
- Format : Plaque de 96 puits
- Compatibilité avec le haut débit : Compatible avec le haut débit
- Affichage : Point final
- Type d’échantillon (spécifique) : Cultures cellulaires
- Substrat : Galacton-Plus, luciférine
- Propriétés du substrat : substrat chimique
- Type de substrat : Substrat Beta-gal, substrat de luciférase
Spécification
Spécification
| Type de produit | β-Système de dosage Gene Reporter Galactosidase/Luciférase |
| Méthode de détection | Chimiluminescence |
| À utiliser avec (équipement) | Luminomètre (microplaque), luminomètre (à base de tubes) |
| Doser | βDosage de -Gal (lacZ), dosage de la luciférase |
| Contenu et stockage | Ce kit contient le substrat enzymatique, la solution de lyse, les tampons requis et l'acccelerateur de réaction. Stockez le produit à -20°C. |
| Cellules compatibles | Cellules de mammifères, cellules de levures |
| Compatibilité à haut débit | Compatible avec le haut débit |
| Affichage | Point final |
| Type d’échantillon | Cultures cellulaires |
| Substrat | Galacton-Plus™, luciférine |
| Afficher plus |