Learn More
Labcon Bouchons double position pour tubes de culture 12 x 75 mm, en sachets
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- Le bouchon comprend une position bouchon et une position aspiration ouverte
- Exempts d’endotoxines (apyrogènes)
- Résine USP de classe VI en PP
- Couleur blanche naturelle
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP |
| Taille du bouchon | 13 mm |
| Pré-stérilisé | Non |
| Type de produit | Bouchon à double position |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Matériau | Polyéthylène |
| Couleur | Transparent |
| À utiliser avec (application) | Centrifugation ; pour la culture cellulaire et une utilisation générale en laboratoire |
| Nb par paquet | 1000 |
| Nbre par carton | 3000 |
| Afficher plus |