Learn More
Heathrow Scientific™ Dual Purpose Scoops, White
GREENER_CHOICE
Code produit. 15833977 Tous les produits Heathrow Scientific Produits
Click to view available options
Dimensions:
S
Grande taille
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 15833977
Marque: Heathrow Scientific™ 120656
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
The dual purpose scoop is a unique economical solution that combines the function of a scoop and a weigh boat into one product.
Le procédé de pesée a été rationalisé, il suffit à présent d’échantillonner ou de récupérer le matériau dans la pelle et de le placer directement sur l’échelle. Cela élimine le besoin d’une nacelle de pesée ou d’un papier de pesée tout en obtenant un gain d’espace précieux dans le laboratoire. Lorsque vous avez terminé, la pelle à solution double peut être mise au rebut.
  • Fabriqué en polystyrène antistatique étanche, et réduit les risques d’adhérence des matériaux sur la pelle
  • Livré et entreposé à plat. Facile à
    assembler, lorsqu’il est prêt à l’emploi, en insérant la languette de verrouillage dans l’orifice
  • La fonction de languette de verrouillage permet à une forme de pelle de conserver les matériaux
  • La conception à embout large maintient la pelle stable sur l’échelle et
    permet de prélever et de distribuer aisément les matériaux
  • La pelle peut être utilisée à plat comme alternative au papier de pesée
  • Assemblage facile en tirant la flèche à travers le trou
Spécification
Quantité 100 Pk.
Description Pelles à usage double, grande taille, blanc, boîte de 100 unités
Stérilité Non stérile
Autoclavable Non autoclavable
Forme Curved
Revêtement PS anti-statique
Couleur Blanc
Jetable Oui
Type de produit Nacelle de pesée
À utiliser avec (équipement) Balance
À utiliser avec (application) Matériau de pesée
Couleur de la poignée Blanc
Longueur (impériale) de lame 2,2 in
Longueur (impériale) 5 in
Longueur (métrique) de lame 5,59 cm
Dimensions Grande taille
Largeur (impériale) 3,5 in
Largeur (impériale) de lame 2,6 in
Largeur (métrique) 9 cm
Largeur (métrique) de lame 6,6 cm
Matériau de la lame Polystyrène
Dimensions (L x l) 5 x 3,5 in
Matériau de la poignée Polystyrène
Matériau Polystyrène
Longueur (métrique) 12,7 cm