Learn More
Fisherbrand™ Pipettes double usage
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 mL
2 ml
5 ml
Précision:
±0,006 ml
±0,02 ml
Conditionnement:
12 pièces
Description
- Verre borosilicaté, marquages ambrés permanents, traité Tuf-Temp™ pour réduire l’ébrèchement
- Précision imprimée sur chaque pipette
- Capacité marquée sous le bec
Informations sur la commande
Disponibles en pipettes personnalisées PersonaPet™
Compliance
Étalonnées pour délivrer un volume donné / fonctionner par soufflage (graduation supérieure) et pour contenir (graduation inférieure).
Spécification
Spécification
| Précision | ±0,006 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Volume (impérial) | 0,03 oz. |
| Volume (métrique) | 1 mL |
| Type | Pipette double usage |