Learn More
Dulcine, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30326285
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30326285 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30326285 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREC13097500
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycosine (Dulcin)
CAS 150-69-6
Noms d’analytes ou de composants Glycosine (Dulcin)
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C9 H12 N2 O2
Certifications/Conformité ISO/CEI 17025
Synonyme Urea, (4-ethoxyphenyl)- (9CI), Urea, (p-ethoxyphenyl)- (8CI), N-(4-Ethoxyphenyl)urea, (4-Ethoxyphenyl)urea, (p-Ethoxyphenyl)urea, 1-(4-Ethoxyphenyl)urea, 4-Ureidophenetole, Dulcin, Dulcin (sweetener), Dulcine, NSC 1839, Phenetolcarbamide, Sucrol, Valzin, p-Phenetolcarbamide, p-Phenetylurea
Formule InChI InChI=1S/C9H12N2O2/c1-2-13-8-5-3-7(4-6-8)11-9(10)12/h3-6H,2H2,1H3,(H3,10,11,12)
SMILES O=C(N)NC1=CC=C(OCC)C=C1
Nom IUPAC (4-éthoxyphényl)urée
Poids moléculaire (g/mol) 180.2
Quantité 25 mg
Poids de la formule 180,0899 g/mol