Learn More
R&D Systems™ DULLARD Recombinant Protein Antigen
Code produit 18601619 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μl
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18601619 100 μl 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18601619 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBP268840PEP
 Article restreint
Expédition estimée: 26-01-2027
A Novus product, part of R&D Systems. Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Antibody Competition
Formule PBS and 1 M Urea, pH 7.4.
Identification génétique (Entrez) 23399
Poids moléculaire MolecularWeight-theroretical: 23 kDa
Quantité 100 μl
Conditions de stockage Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Alias de gène CTD nuclear envelope phosphatase 1, DULLARD, dullard homolog, dullard homolog (Xenopus laevis), EC 3.1.3.16, HSA011916, NET56, Serine/threonine-protein phosphatase dullard
Symbole de gène(s) CTDNEP1
Propriétés des inhibiteurs This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-68840. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/mL
Gamme de produits Novus
Pureté ou qualité >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protéine DULLARD