Learn More
Chlorhydrate de duloxétine, 1 mg/ml dans du méthanol (sous forme de base libre), Lipomed
Code produit 30459256
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30459256 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30459256 Fournisseur Lipomed Code fournisseur LPMDLX1476HC1LM
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Lipomed fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez Lipomed pour la confiance, la conformité et l'excellence analytique.
Chlorhydrate de duloxétine, 1 mg/ml dans du méthanol (sous forme de base libre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Duloxetine hydrochloride
CAS 136434-34-9
Noms d’analytes ou de composants Duloxetine hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C18 H19 N O S . Cl H
Concentration 1 mg/mL
Synonyme Duloxetine Hydrochloride, (S)-(+)-Duloxetine hydrochloride, (S)-(+)-N-Methyl-3-(1-naphthalenyloxy)-3-(2-thienyl)propanamine hydrochloride, (S)-Duloxetine hydrochloride, Cymbalta, Duloxetine hydrochloride, LY 248686 HCl, (gammaS)-N-methyl-gamma-(1-naphthalenyloxy)-2-thiophenepropanamine hydrochloride, (S)-N-methyl-gamma-(1-naphthalenyloxy)-2-thiophenepropanamine hydrochloride, (gammaS)-N-methyl-gamma-(1-naphthalenyloxy)-2-thiophenepropanamine hydrochloride (1:1)
Formule InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.CNCC[C@H](Oc1cccc2ccccc12)c3cccs3
Nom IUPAC (3 S)-N-méthyl-3-naphtalén-1-yloxy-3-thiophén-2-ylpropan-1-amine;chlorhydrate
Solvent or Matrix Méthanol
Industry Type Produits pharmaceutiques
Poids moléculaire (g/mol) 333.88
Quantité 1 mL
Poids de la formule 333,0954 g/mol