Learn More
Chlorhydrate de duloxétine, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Duloxetine hydrochloride |
| CAS | 136434-34-9 |
| Noms d’analytes ou de composants | Duloxetine hydrochloride |
| Conditions d’expédition | +20 °C |
| Formule moléculaire | C18 H19 N O S . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO/CEI 17025 |
| Synonyme | Duloxetine Hydrochloride, (S)-(+)-Duloxetine hydrochloride, (S)-(+)-N-Methyl-3-(1-naphthalenyloxy)-3-(2-thienyl)propanamine hydrochloride, (S)-Duloxetine hydrochloride, Cymbalta, Duloxetine hydrochloride, LY 248686 HCl, (gammaS)-N-methyl-gamma-(1-naphthalenyloxy)-2-thiophenepropanamine hydrochloride, (S)-N-methyl-gamma-(1-naphthalenyloxy)-2-thiophenepropanamine hydrochloride, (gammaS)-N-methyl-gamma-(1-naphthalenyloxy)-2-thiophenepropanamine hydrochloride (1:1) |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H19NOS.ClH/c1-19-12-11-17(18-10-5-13-21-18)20-16-9-4-7-14-6-2-3-8-15(14)16;/h2-10,13,17,19H,11-12H2,1H3;1H/t17-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CNCC[C@H](Oc1cccc2ccccc12)c3cccs3 |
| Nom IUPAC | (3S)-N-metil-3-naftalen-1-iloxi-3-tiofen-2-ilpropan-1-amina;clorhidrato |
| Afficher plus |