Learn More
Fisherbrand™ Plaque factice
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Type:
Plaque fictive, 100 x 100 mm
Plaque fictive, 200 x 200 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Système d’électrophorèse sur gel verticale |
| Type | Plaque fictive, 200 x 200 mm |