Learn More
Euro Protection™ Bottes Dunlop™ Hygrade
Description
- Adaptées à l’industrie alimentaire.
- Dessus en PVC.
- Doublure en nylon.
- Semelle extérieure en PVC / nitrile.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certifié CE, EN ISO:20347 |
| Couleur | Blanc, Vert |
| Matériau de la semelle | PVC |
| À utiliser avec (application) | À usage industriel, pour les entreprises alimentaires et le travail agricole |
| Matériau de revêtement | Nylon |
| Matériau | PVC |
| Dimensions | 43 |
| Caractéristiques de la semelle | Couleur verte, semelle antidérapante |
| Modèle | Non sécurité |
| Résistant à | Antidérapante et étanche |
| Afficher plus |