Learn More
Résine Duolite C433
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Duolite Resin C433 |
| Numéro MDL | MFCD00145594 |
| Synonyme | Euonymit; Euonymit |
| Quantité | 250 g |