Learn More
Macherey-Nagel™ Rouleau de papier pH Duotest™
Code produit. 10320771 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Plage de pH:
1 à 4.3
3,5 à 6,8
5 à 8
7 à 10
9,5 à 14
Conditionnement:
1 PCS
5m
Code produit. 10320771
Marque: Macherey-Nagel™ 90303
Edge
Possède deux zones indicatrices pour des mesures plus précises. Les rouleaux de papier pH Macherey Nagel™ Duotest™ offrent à l’utilisateur la meilleure précision possible en matière de mesure du pH.
Avec deux zones indicatrices pour des lectures plus précises.Les rouleaux de papier pH Macherey Nagel™ Duotest™ offrent à l’utilisateur la meilleure précision possible en matière de mesure du pH.
  • Fournit des résultats rapides et fiables
  • Disponible pour une gamme de graduations de pH
  • Affiche deux couleurs différentes pour chaque valeur de pH à des intervalles de 0,3 à 1 pH
  • Permet une mesure plus précise et une bonne estimation des valeurs intermédiaires
Spécification
Plage de pH 3,5 à 6,8
Format Rouleau
Graduations 3,5, 3,8, 4,1, 4,4, 4,7, 5,0, 5,3, 5,6, 5,9, 6,2, 6,5, 6,8
Quantité Boîte de 5
Type Papier à pH
Longueur (métrique) 5 m
Largeur (métrique) 10 mm