Learn More
Macherey-Nagel™ Rouleau de papier pH Duotest™
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Plage de pH:
1 à 4.3
3,5 à 6,8
5 à 8
7 à 10
9,5 à 14
Conditionnement:
1 PCS
5m
Description
Avec deux zones indicatrices pour des lectures plus précises.Les rouleaux de papier pH Macherey Nagel™ Duotest™ offrent à l’utilisateur la meilleure précision possible en matière de mesure du pH.
- Fournit des résultats rapides et fiables
- Disponible pour une gamme de graduations de pH
- Affiche deux couleurs différentes pour chaque valeur de pH à des intervalles de 0,3 à 1 pH
- Permet une mesure plus précise et une bonne estimation des valeurs intermédiaires
Tekniske data
Tekniske data
| Plage de pH | 7 à 10 |
| Format | Rouleau |
| Graduations | 7,0, 7,3, 7,6, 7,9, 8,2, 8,5, 8,8, 9,1, 9,4, 9,7, 10,0 |
| Quantité | 1Chaque |
| Type | Papier à pH |
| Longueur (métrique) | 5 m |
| Largeur (métrique) | 10 mm |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion