Learn More
DUPA(OtBu)-OH, MedChemExpress
Code produit. 16433868
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16433868
Marque: Medchem Express HY103591
MedChemExpress DUPA(OtBu)-OH is a DUPA precursor. DUPA is used as the targeting moiety to actively deliver Docetaxel (DTX) for treatment of Prostate-Specific Membrane Antigen (PSMA) expressing prostate cancer.
DUPA(OtBu)-OH is a DUPA precursor. DUPA is used as the targeting moiety to actively deliver Docetaxel (DTX) for treatment of Prostate-Specific Membrane Antigen (PSMA) expressing prostate cancer.
Spécification
Nom chimique ou matériau DUPA(OtBu)-OH
Forme physique Solid
CAS 1026987-94-9
Couleur Blanc
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H40N2O9
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (255.85 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC(C)(C)C)CC[C@@H](C(OC(C)(C)C)=O)NC(N[C@H](C(OC(C)(C)C)=O)CCC(O)=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 488.57
Poids de la formule 488.57
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.