Learn More
DUPA(OtBu)-OH, MedChemExpress
MedChemExpress DUPA(OtBu)-OH is a DUPA precursor. DUPA is used as the targeting moiety to actively deliver Docetaxel (DTX) for treatment of Prostate-Specific Membrane Antigen (PSMA) expressing prostate cancer.
195.75€ - 1046.25€
Spécification
Nom chimique ou matériau | DUPA(OtBu)-OH |
---|---|
Forme physique | Solid |
CAS | 1026987-94-9 |
Couleur | Blanc |
Notes de qualité de la pureté | Research |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16464896
![]() |
Medchem Express
HY-103591 |
100 mg |
1046.25€
100mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16460237
![]() |
Medchem Express
HY-103591 |
50 mg |
739.80€
50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16433868
![]() |
Medchem Express
HY-103591 |
10 mg |
321.30€
10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16406597
![]() |
Medchem Express
HY-103591 |
5 mg |
195.75€
5mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
DUPA(OtBu)-OH is a DUPA precursor. DUPA is used as the targeting moiety to actively deliver Docetaxel (DTX) for treatment of Prostate-Specific Membrane Antigen (PSMA) expressing prostate cancer.Spécification
DUPA(OtBu)-OH | |
1026987-94-9 | |
Research | |
Cancer-programmed cell death | |
O=C(OC(C)(C)C)CC[C@@H](C(OC(C)(C)C)=O)NC(N[C@H](C(OC(C)(C)C)=O)CCC(O)=O)=O | |
488.57 | |
Research |
Solid | |
Blanc | |
C23H40N2O9 | |
DMSO : 125 mg/mL (255.85 mM; Need ultrasonic) | |
488.57 | |
98.0% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.