Learn More
Keystone Cleanroom Products Tubulure de forme continue pour autoclave 1073B en Tyvek DuPont
Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
500 x 2 in
500 pi x 10 po
500 pi x 12 po
500 pi x 15 po
500 pi x 16 po
500 pi x 24 po
500 pi x 28 po
500 pi x 30 po
500 pi x 3 po
500 pi x 4 po
500 pi x 5 po
500 pi x 6 po
500 pi x 8 po
Conditionnement:
500 pièces
Description
- La tubulure 1073B en Tyvek™ de qualité médicale est respirante tout en offrant une excellente barrière bactérienne et microbienne pour des performances supérieures après la stérilisation à la vapeur
- Non pelucheuse (batterie Helmke), aucune particule en suspension dans l’air n’est générée lors de son utilisation comme emballage de stérilisation
- Nettoyez et coupez de façon constante à l’aide d’un système de CAO automatisé conformément aux exigences ISO 8
- Thermoscellée et conditionnée dans une salle blanche contrôlée ISO 6.
- Conçu pour la stérilisation à la vapeur
- Recommandée pour une utilisation avec une thermoscelleuse
- Hydrophobe
- Résiste aux déchirures et aux perforations
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | COC |
| Type de bouchon | Scellage à chaud |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Oui |
| À utiliser avec (application) | Stérilisation à la vapeur |
| À utiliser avec (équipement) | Équipement pharmaceutique |
| Matériau | Tyvek |
| Stérilité | Non stérile |
| Sans latex | Yes |
| Afficher plus |