Learn More
Keystone Cleanroom Products Tubulure de forme continue pour autoclave 1073B en Tyvek DuPont
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 17798557 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
500 x 2 in
500 pi x 10 po
500 pi x 12 po
500 pi x 15 po
500 pi x 16 po
500 pi x 24 po
500 pi x 28 po
500 pi x 30 po
500 pi x 3 po
500 pi x 4 po
500 pi x 5 po
500 pi x 6 po
500 pi x 8 po
Conditionnement:
500 pièces
Code produit. 17798557
Marque: Keystone Cleanroom Products TUBMGTVK28
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Résistance de joint supérieure pour les bouchons, les joints et les pièces d’équipement lourd, et temps de séchage minimal. Coupez simplement la tubulure en Tyvek à la longueur souhaitée et thermoscellez les deux extrémités à l’aide d’une scelleuse à bande continue ou à impulsion valide.
  • La tubulure 1073B en Tyvek™ de qualité médicale est respirante tout en offrant une excellente barrière bactérienne et microbienne pour des performances supérieures après la stérilisation à la vapeur
  • Non pelucheuse (batterie Helmke), aucune particule en suspension dans l’air n’est générée lors de son utilisation comme emballage de stérilisation
  • Nettoyez et coupez de façon constante à l’aide d’un système de CAO automatisé conformément aux exigences ISO 8
  • Thermoscellée et conditionnée dans une salle blanche contrôlée ISO 6.
  • Conçu pour la stérilisation à la vapeur
  • Recommandée pour une utilisation avec une thermoscelleuse
  • Hydrophobe
  • Résiste aux déchirures et aux perforations
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité COC
Type de bouchon Scellage à chaud
Couleur Blanc
Jetable Oui
À utiliser avec (application) Stérilisation à la vapeur
À utiliser avec (équipement) Équipement pharmaceutique
Matériau Tyvek
Stérilité Non stérile
Sans latex Yes
Méthode de stérilisation Vapeur
Plage de températures (impériale) <250°F
Plage de températures (métrique) <125°C
Dimensions (L x l) 500 pi x 28 po
Longueur (impériale) 500 pi
Longueur (métrique) 152 m
Largeur (impériale) 28 in
Largeur (métrique) 71 cm
Type de produit Sterilization Reel