Learn More
Keystone Cleanroom Products Sachet pour autoclave DuPont™ Tyvek™ avec point indicateur de vapeur
GREENER_CHOICE
Code produit. 17798237 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
12 x 8 in
12 po x 10 po
14 po x 8 po
16 po x 6 po
18 po x 12 po
20 x 20 in
20 po x 10 po
22 po x 14 po
22 po x 30 po
22 po x 6 po
24 po x 18 po
25 po x 10 po
25 po x 5 po
28 po x 14 po
28 po x 26 po
28 po x 48 po
30 po x 18 po
30 po x 8 po
32 po x 12 po
32 po x 20 po
34 x 34 in
34 po x 6 po
36 po x 16 po
36 po x 3 po
37 po x 25 po
40 po x 18 po
40 po x 34 po
44 po x 16 po
44 po x 24 po
68 po x 18 po
8 po x 6 po
9 po x 8 po
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
Code produit. 17798237
Marque: Keystone Cleanroom Products COVMGTVKUB14X28
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriquées en salle blanche de classe ISO6 pour une propreté garantie.
  • Conçu pour la stérilisation à la vapeur d’équipements et de composants de production pharmaceutique
  • La construction du 1073B Tyvek™ permet une pénétration optimale de la vapeur pendant la stérilisation
  • Excellente résistance aux impacts
  • Joints d’usine résistants dans le temps
  • Barrière microbienne exceptionnelle
  • Résiste aux déchirures et aux perforations des coins pointus et des pièces lourdes de machine
  • Fabriqués et conditionnés dans un environnement de salle blanche contrôlé
  • Traçabilité par lot
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) Dépendant de l’application
Certifications/Conformité Certificat de conformité (COC)
Type de bouchon Scellage à chaud
Couleur Blanc
Jetable Oui
À utiliser avec (application) Stérilisation à la vapeur
À utiliser avec (équipement) Pièces / composants de rechange pour équipement pharmaceutique (bouchons, joints, etc.)
Matériau Tyvek
Stérilité Non-sterile
Sans latex Yes
Taux de transmission de vapeur d’humidité 1 615 g/m2/24 h
Nbre par carton 100/Carton
Méthode de stérilisation Vapeur
Dimensions (L x l) 28 po x 14 po
Longueur (impériale) 28 in
Longueur (métrique) 71,1 cm
Largeur (impériale) 14 in
Largeur (métrique) 35,6 cm
Type de produit Autoclave Bag