Learn More
Keystone Cleanroom Products Sachet pour autoclave DuPont™ Tyvek™ avec point indicateur de vapeur
Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
66 cm
91,4 cm
107 cm
Capacité (métrique):
18 l
25,2 L
31,6 L
Conditionnement:
50 pièces
Description
- Conçu pour la stérilisation à la vapeur d’équipements et de composants de production pharmaceutique
- La construction du 1073B Tyvek™ permet une pénétration optimale de la vapeur pendant la stérilisation
- Excellente résistance aux impacts
- Joints d’usine résistants dans le temps
- Barrière microbienne exceptionnelle
- Résiste aux déchirures et aux perforations des coins pointus et des pièces lourdes de machine
- Traçabilité par lot
- Certificats de conformité envoyés avec l’envoi
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (impériale) | 8,35 gal. |
| Capacité (métrique) | 31,6 L |
| Certifications/Conformité | Certificat de conformité |
| Type de bouchon | Scellage à chaud |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Oui |
| À utiliser avec (application) | Stérilisation à la vapeur de l’équipement pharmaceutique |
| Comprend | Indicateur de vapeur |
| Matériau | Tyvek |
| Afficher plus |