Learn More
3M™ Ruban de marquage au sol durable 971
Description
Un ruban adhésif robuste qui résiste au trafic intense
Le ruban de marquage au sol durable 3M™ 971 est spécialement conçu pour résister aux zones de circulation intense, avec des couleurs qui restent vives même en cas de frottements importants, par exemple avec les palettes et les équipements lourds. Le support résistant possède un profil compact et résiste au recourbement qui peut entraîner un soulèvement des bords et réduire la durée de vie du ruban de marquage au sol. L'adhésif élastomère permet une fixation solide sur les sols et facilite aussi le retrait propre en un seul morceau, même après une utilisation prolongée. Ce ruban n'a pas de film de protection et peut facilement être appliqué à l'aide de l'applicateur de marquage de voie 3M™ M-1 ou à la main. Ce ruban de marquage au sol est idéal pour les opérations de fabrication de type 5S lean et est disponible dans une variété de couleurs et de largeurs jusqu'à 610 mm.
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l) | 32.9 m x 50.8 mm |
| Finition | Rubber Adhesive |
| À utiliser avec (application) | Floor and Safety Marking |
| Épaisseur | 0.432 mm |
| Type d’adhésif | Rubber |
| Couleur | Bleu |
| Matériau | Vinyl |
| Type | Tape |