Learn More
H-B Instrument™ Thermomètres en verre à liquides à joint rodé Durac™ 10/30, contenant un liquide de remplissage organique
Code produit. 16640043 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-10°C à +250°C
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 16640043
Marque: H-B Instrument™ B608041200
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Les thermomètres à joint rodé sont équipés d’un joint rodé 10/30 et sont conçus pour être utilisés avec la verrerie de chimie.
  • Fabriqués pour des profondeurs d’immersion spécifiques
  • Contient un liquide organique rouge sur fond blanc en verre.
Spécification
Type d’immersion immersion partielle
Longueur (métrique) 300 mm
Remplissage du thermomètre Liquide organique rouge
Longueur (impériale) 12 in
Plage de températures (métrique) -10°C à +250°C
Précision ±1°C ; ±1,5°C au-dessus de 150°C
Subdivision 1°C
Immersion Length 25 mm (1 po.)
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • DURAC Liquid Fill for Thermometers
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: acetone