Learn More
H-B Instrument™ Densimètres Durac™ à forme simple API ; traçables selon la norme NIST
Code produit. 16638962 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Plage de densité relative:
19° à 31°
29° à 41°
39° à 51°
59° à 71°
79° à 91°
Précision:
±0,2°
Incréments:
0,2°
Code produit. 16638962
Marque: H-B Instrument™ B618030300
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Mesure de la densité relative (densité spécifique) des produits à base d’huile et de pétrole dans différentes plages de -1° à 90° API, conformément aux normes de l’American Petroleum Institute (API). Les densimètres à forme simple Durac™ API H-B Instrument sont traçables selon la norme NIST.
  • 166 mm (6,6 po) de long
  • Ballast et verre sans plomb
  • Numéro de série individuel
  • Normalisation de la température de 60&deg ; F (15&deg C)
  • Inspection manuelle par l’équipe de qualité américaine
  • Fournis avec une déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST
Spécification
Quantité Pièce
Type Densimètre de forme simple API
Précision ±0,2°
Incréments 0,2°
Certifications/Conformité Traçabilité NIST
Longueur (métrique) 166 mm
Comprend Déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST
Contenu et stockage Les densimètres doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr et ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes
Type de lest Sans plomb
À utiliser avec (application) Mesure de la densité relative des produits pétroliers
Plage de densité relative 29° à 41°
Temperature of Standardization 15°C