Learn More
H-B Instrument™ Baromètre Durac™
Code produit. p-4604540 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) frontal:
64 mm
Matériau:
Plastique
Modèle:
3938
Conditionnement:
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17580685
missing translation for 'mfr': H-B Instrument™ B615020300
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Recalibrable
  • Lignes et numéros noirs
  • Orifice pour montage mural
  • Ajustement automatique une fois le réglage terminé
  • Conçu pour fonctionner à des altitudes inférieures à 6 562 pieds (2 000 m)
Specifications
Modèle 3938
Type Baromètre
Longueur (impériale) 2,5 in
Longueur (métrique) 64 mm
Matériau Plastique
Diamètre (métrique) frontal 64 mm