Learn More
H-B Instrument™ Hydromètres à alcool isopropylique Durac™
Shop All SP Scienceware Products
Click to view available options
Plage de densité relative:
50 à 100 %
Longueur (métrique):
285 mm
Unit Size:
1 pièce
Description
- Ballast et verre sans plomb
- Numéro de série individuel
- Normalisation de la température :20°C
- Disponible en deux plages : 0 à 50 % ou 50 à 100 %
Order Info
Si vous souhaitez obtenir un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel, des thermomètres étalonnés en usine et des services d’étalonnage personnalisés sont disponibles.
Certifications
Fournis avec une déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST ; Inspection manuelle par l’équipe de qualité américaine.
Specifications
Specifications
| Précision | ±1 % par vol |
| Incréments | 1% |
| Certifications/Conformité | Traçabilité NIST |
| Longueur (métrique) | 285 mm |
| Contenu et stockage | Les densimètres à alcool isopropylique doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr et ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes. |
| À utiliser avec (application) | Pour mesurer le pourcentage par volume d’alcool isopropylique |
| Plage de densité relative | 50 à 100 % |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction