Learn More
H-B Instrument™ Densimètres simples pour gravité spécifique/densité relative (g/cm3) et Baume Durac™ : pour les liquides plus lourds que l’eau
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Plage de densité relative:
1,000 à 1,225
1,000 à 2,000
Précision:
± 0,005
± 0,02
Incréments:
0,005
0,02
Longueur (métrique):
165 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Mesurent la gravité spécifique/densité relative (g/cm3) des liquides plus lourds que l’eau dans différentes plages de 1,00 à 2,00 et Baume dans différentes plages de 0° à 70°
- Ballast et verre sans plomb
- Numéro de série individuel
- Standardisation de la température : 15°C (60°F)
- Le modèle universel (13-202-121) est disponible pour les liquides lourds et légers dans une plage de 0,700 à 2,00
Informations sur la commande
Si vous souhaitez obtenir un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel, des thermomètres étalonnés en usine et des services d’étalonnage personnalisés sont disponibles.
Spécification
Spécification
| Précision | ± 0,005 |
| Incréments | 0,005 |
| Certifications/Conformité | Fournis avec une déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST ; Inspectés à la main par l’équipe de qualité américaine dans le laboratoire d’étalonnage exclusif triple accrédité / enregistré ISO/IEC 17025:2005 et A2LA ; reconnu et accepté à l’échelle internationale par les économies signataires de l’ILAC / MRA et situé dans le système de gestion environnementale enregistré ISO 14001:2004. |
| Longueur (métrique) | 165 mm |
| Contenu et stockage | Les densimètres simples doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr ; Ils ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes |
| Précision selon Baumé | ± 0,5° |
| Divisions selon Baumé | 0,5° |
| Plage Baumé | 0 à 25° |
| À utiliser avec (application) | Pour les liquides plus lourds que l’eau |
| Plage de densité relative | 1,000 à 1,225 |