Learn More
Tampon pH DuraCal™ valeur 7,00, Hamilton™
Code produit 10081132
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10081132 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10081132 Fournisseur Hamilton Code fournisseur 238218
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Choix économique car seulement 20 mL environ de tampon sont utilisés par étalonnage. Hamilton™ DuraCal™ 7.00 Valeur Les tampons de pH ont des valeurs réelles déterminées par un laboratoire DKD, accrédité pour la mesure du pH.
  • Valeur de pH 7,00
  • Immunisé contre les micro-organismes
  • Date de péremption sur le flacon
  • Certificat de première classe avec traçabilité selon les normes internationales
Spécification
pH 7.00
Forme physique Liquide
Quantité 500 ml