Learn More
DWK Life Sciences Vanne DURAN™ 90°, PRODURAN™
Code produit. 15874538 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Description:
0 à 10 mm
de 0 à 2,5 mm
de 0 à 4 mm
de 0 à 6 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 15874538
Marque: DWK Life Sciences 286056605
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La solution idéale pour doser et contrôler les gaz et les liquides comme vanne d’angle.
Les vannes droites 90° PRODURAN™ ont une broche réglable en hauteur avec un filetage fin, ce qui permet le réglage le plus fin de l’ouverture de la vanne. Le robinet de vanne PRODURAN™ de DWK Life Sciences est adapté au vide élevé en combinaison avec les accessoires à paroi épaisse. Le système composite en verre, en métal et en plastique DURAN™ signifie que le milieu qui traverse la vanne n’entre en contact qu’avec le verre et le PTFE DURAN™, ce qui permet un fonctionnement sans graisse. La construction de la vanne permet une manipulation, une libération et un démontage faciles. La protection anti-dévissage empêche le dévissage complet de la goupille de vanne. La goupille de vanne réglable augmente la durée de vie du robinet de vanne.
  • La vanne d’angle avec tige et filetage fin intégré permettent un réglage très fin de l’ouverture de vanne
  • Les milieux qui traversent la vanne entrent uniquement en contact avec le verre et le PTFE DURAN™.
  • Fonctionnement sans graisse
  • La conception pratique de la vanne permet un démontage facile
  • La protection anti-dévissage empêche le dévissage complet de la goupille de vanne.
  • Goupille de vanne réglable pour augmenter la durée de vie du robinet de vanne
  • Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) 9 mm
Description de 0 à 2,5 mm
Matériau Boro 3,3, PTFE, PTFE
Autoclavable Autoclavable
Largeur (métrique) 1,5 mm
Nb par paquet 10/Bte
À utiliser avec (application) Idéal pour le dosage et le contrôle des gaz et des liquides ; haute pertinence à vide due aux accessoires à paroi fine ; convient pour une installation dans des appareils en verre pour les applications à vide, par exemple pour la construction de conduites de direction (conduites de gaz inerte sous vide, râteaux de distribution d’azote)