Learn More
DWK Life Sciences Adaptateur DURAN™, joint rodé standard
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Les adaptateurs de transition ou réducteurs sont des composants en verre avec deux joints rodés standard de tailles différentes. À l’aide de ces adaptateurs, des composants en verre avec des joints rodés standard différents peuvent être connectés les uns aux autres.
- Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 de chaque |
| Description de l’article | Raccordement de deux éléments en verre |
| Type | Expansion |
| Taille du joint | Prise NS 14/23, cône NS 29/32 |