Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Adapteur pour réduction et expansion, avec joint rodé standard
L'adaptateur de transition raccorde deux composants en verre avec des rodages normalisés différents.
Marque: DWK Life Sciences 241143306
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.02970kg
Description
Les adaptateurs de transition ou réducteurs sont des composants en verre avec deux joints rodés standard de tailles différentes. À l’aide de ces adaptateurs, des composants en verre avec des joints rodés standard différents peuvent être connectés les uns aux autres.
- Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
Spécification
1 de chaque | |
Raccordement de deux éléments en verre | |
Réduction | |
Prise NS 24/29, cône NS 19/26 |