Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Condenseurs Allihn Duran™ avec cône
Click to view available options
Comprend:
Extracteur de 100 à 250 ml
Extracteur de 70 ml
Tubulure d’olive DURAN™
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Pour la condensation des vapeurs |
| Comprend | Tubulure d’olive DURAN™ |
| Quantité | 1/boîte |
| Numéro du joint conique standard | NS 45/40 |
| Matériau | Verre Duran |
| Type | Condenseur Allihn |