Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Allihn Condensers with Cone
126.14€ - 140.98€
Spécification
Matériau | Verre Duran |
---|---|
Type | Condenseur Allihn |
À utiliser avec (application) | Pour la condensation des vapeurs |
Quantité | 1/boîte |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10306094
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05226014 |
Extracteur de 70 ml |
126.14€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10441064
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05226016 |
Extracteur de 100 à 250 ml |
140.98€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10090201
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05226006 |
Tubulure d’olive DURAN™ |
126.14€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Verre Duran | |
Condenseur Allihn | |
Pour la condensation des vapeurs | |
1/boîte |