Learn More
DWK Life Sciences Plaques de microtitration DURAN™ ANSI/SLAS
Les supports de microplaques DURAN™ permettent d’utiliser les petits flacons DURAN™ GL 25 de 10 ou 25 ml sur les plateformes de nombreux robots de distribution de liquides.
265.00€
Spécification
Description | Support pour microplaques pour flacons GL 25 |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Flacons de laboratoire GL 25 de 25 ml, 2 x 3 flacons de laboratoire GL 25 de 10 ml |
Hauteur (métrique) | 23 mm |
Longueur (métrique) | 127,76 mm |
Largeur (métrique) | 85,48 mm |
Code produit | Marque | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16661076
|
DWK Life Sciences
292330802 |
361 g |
265.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16671076
|
DWK Life Sciences
292331404 |
296 g |
265.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Les robots de manipulation de liquides et les systèmes de pipetage sont couramment utilisés dans les installations automatisées des laboratoires de chimie ou de biochimie. Ces systèmes automatisent une grande variété de flux de travail utilisés dans la recherche de nouveaux médicaments, la génomique, la protéomique et la biologie cellulaire. Les conteneurs utilisés dans les systèmes comprennent des microplaques, des supports de tubes et des réservoirs. Les supports de microplaques DURAN™ permettent d’utiliser les petits flacons DURAN™ GL 25 de 10 ou 25 ml sur les plateformes de nombreux robots de distribution de liquides. Les flacons DURAN™ peuvent être utilisés dans les tests de stabilité des nouvelles substances médicamenteuses de la même façon que les flacons DURAN™ plus grands. Les petits flacons DURAN™ à bouchon vissé sont une alternative robuste, à paroi plus épaisse, aux fioles fabriquées à partir de tube de verre. Les supports de microplaques sont compatibles avec les postes de travail robotisés de manipulation de liquides et les systèmes de pipetage automatisés des principaux fabricants tels que Tecan, Flow Robotics, Fluent, Eppendorf, Hamilton, Beckman, PerkinElmer, Agilent Technologies et Thermo Fisher Scientific.
- Pratique – Les supports pour microplaques respectent les dimensions de l’emprise au sol conformément aux normes ANSI/SBS
- Ajustement précis – Fabriqué sur mesure pour six flacons de 10 ou 25 ml de DURAN™ GL 25 clair ou ambré avec un conditionnement 2 x 3
- Qualité supérieure – En aluminium, fraisée avec une précision “Made in Germany”
- Utilisation flexible – L’aluminium présente une conductivité thermique élevée, il peut donc être utilisé avec des systèmes de chauffage ou de refroidissement de microplaques
- Rentabilité – Construction robuste et réutilisable, longue durée de vie
- Traçabilité complète – Code gravé spécifique au lot pour la certification
- Une solution d’avenir – Un espace ouvert sous les flacons permet d’utiliser la technologie de vision par ordinateur pour identifier la présence des flacons dans le support
Spécification
Support pour microplaques pour flacons GL 25 | |
23 mm | |
85,48 mm |
Flacons de laboratoire GL 25 de 25 ml, 2 x 3 flacons de laboratoire GL 25 de 10 ml | |
127,76 mm |