Learn More
DWK Life Sciences Flacon d’aspiration de laboratoire DURAN™, embout latéral à col conique standard, avec robinet d’arrêt en verre et bouchon en verre
Code produit. p-7189467 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
2000 ml
500 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 15261999
Marque: DWK Life Sciences 247025401
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Flacon d’aspiration, complet avec robinet d’arrêt en verre et bouchon en verre.
Flacons d’aspiration, complets avec robinet d’arrêt en verre. Conformes à la norme ISO 4796, ces aspirateurs sont dotés d’un col à joint rodé et d’un bouchon en verre
  • Fournis prêts à l’emploi
  • Robinet d’arrêt en verre DURAN™
  • Bouchon en verre DURAN™
  • Large gamme de tailles disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1000 ml
À utiliser avec (application) Conservation et dosage de liquides et de réactifs
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Nb par paquet 10/boîte
Finition de col Fond de joint conique standard 19/26
Diamètre (métrique) 107 mm