Learn More
DWK Life Sciences Flacon d’aspiration de laboratoire DURAN™, embout latéral à col conique standard, col non rodé, sans bouchon Code produit.: 10179350
DWK Life Sciences Flacon d’aspiration de laboratoire DURAN™, embout latéral à col conique standard, col non rodé, sans bouchon
Code produit. p-7189230 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
2000 ml, 1 pièce
Code nomenclature Nacres: NB.51
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
2000 ml
500 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 10179350
Marque: DWK Life Sciences 247016302
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Flacon d’aspiration avec embout latéral en verre à joint rodé.
Flacons d’aspiration, embout latéral en verre dépoli pour distribution de liquides. Conformes à la norme ISO 4796, ces aspirateurs disposent d’un embout latéral rodé et d’un col plat pour recevoir les bouchons en caoutchouc. Les robinets d’arrêt compatibles sont disponibles séparément.
  • La sortie facilite l’adhérence du robinet d’arrêt à joint rodé
  • Avec col plat non rodé pour bouchon en caoutchouc et sortie de joint rodé de fond
  • En verre DURAN™ pratiquement inerte et résistant aux produits chimiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 2000 ml
À utiliser avec (application) Conservation et dosage de liquides et de réactifs
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Nb par paquet 1/boîte
Finition de col Fond de joint conique standard 19/26
Diamètre (métrique) 134 mm
Autoclavable Autoclavable
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Flacon d’aspiration de laboratoire DURAN™, embout latéral à col conique standard, col non rodé, sans bouchon >