Learn More
DWK Life Sciences Bécher Berzelius DURAN™, sans bec verseur
Shop All DWK Life Sciences ProductsDescription
Les béchers sont des récipients cylindriques avec une paroi latérale droite. Grâce à cette forme, les béchers sont des récipients de laboratoire universellement utilisables et servent généralement de verres de cuisson, de récipients de collecte et de préparation, de mélange et de solutions de chauffage. Un remplissage facile est possible via l’ouverture du grand récipient. Les béchers sont disponibles en différentes formes et tailles : haut et bas, avec ou sans bec verseur, avec ou sans échelle. Les béchers de forme haute et sans bec verseur sont appelés béchers Berzelius.
- Céramique blanche cuite au feu, très résistante
Specifications
Specifications
| Diamètre (métrique) externe | 50 mm |
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| À utiliser avec (application) | Filtrage ; chauffage ; solutions de dilution ; mélange de plusieurs composants |
| Nb par paquet | 10/boîte |
| Autoclavable | Autoclavable |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.