Learn More
DWK Life Sciences Obturateur DURAN™ pour couvercle, bride plate, forme basse, non rodé
Code produit. 10621682 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Description:
Pression max 1,5 bar
Pression max 2,5 bar
Conditionnement:
4 pièces
6 pièces
Code produit. 10621682
Marque: DWK Life Sciences 210373408
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour un traitement ultérieur spécifique au client.
Les obturateurs DURAN™ pour couvercles à bride plate peuvent être transformés en articles spécifiques au client en utilisant d’autres composants DURAN™ (tubes filetés, joints rodés standard , manchons filetés, etc.). En raison de leur géométrie et de leur épaisseur de paroi solide, les couvercles à bride plate DURAN™ sont résistants à la pression et au vide. Pour consulter la résistance de pression, consultez nos notes dans l’annexe technique du catalogue des produits en verre de laboratoire. Pour tout article en verre qui change de la forme originale compte tenu d’un traitement ultérieur, les données d’exploitation autorisées doivent être déterminées d’après les règles et réglementations techniques.
  • Forme basse, non rodé
  • En raison de la géométrie et de l’épaisseur massive de la paroi, les réservoirs conviennent aux dispositifs dans des applications sous pression et sous vide.
  • Articles en verre pour traitement complémentaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Pression max 2,5 bar
Matériau Verre borosilicaté 3.3
À utiliser avec (application) Pour un traitement ultérieur spécifique au client
Nb par paquet 6/boîte